Tisk…
Methyl-2-methylnicotinate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
449250050 449250250
ACRO449250050EA 3020 CZK
ACRO449250050 ACRO449250250
Methyl-2-methylnicotinate 97%
Methyl-2-methylnicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 102…104 °C (10 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051961
CAS číslo: 65719-09-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %