Methyl hexanoate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
449240010
449240500
449242500
ACRO449240010EA
4670
CZK
ACRO449240010
ACRO449240500
ACRO449242500
Methyl hexanoate 99%
Methyl hexanoate
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Bod varu: 151 °C (760 mmHg) Bod tání: –71 °C Hustota: 0,884 g/cm³ Bod vzplanutí: 42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009510 CAS číslo: 106-70-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...