(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
449210050
449210250
ACRO449210050EA
861
CZK
ACRO449210050
ACRO449210250
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Vzorec:
C₆H₈O₄ Bod varu: 255 °C (760 mmHg) Bod tání: 95…98 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00070594 CAS číslo: 4511-42-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -275° to -295° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene) |