Tisk…
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
449191000 449195000
ACRO449191000EA 4450 CZK
ACRO449191000 ACRO449195000
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Lithium aluminium di-n-butylamide
Vzorec: C₃₂H₇₂AlLiN₄
MW: 546,87 g/mol
Bod tání: –54 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051918
CAS číslo: 15405-86-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.14 to 0.18 M