Tisk…
1-methyl-2-pyrolidon 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
449180050 449180250
ACRO449180050EA 5410 CZK
ACRO449180050 ACRO449180250
1-methyl-2-pyrolidon 98%, pure
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec: C₅H₉NO
MW: 99.13
Bod varu: 202 °C (760 mmHg)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1.03 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003193
CAS číslo: 872-50-4
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA