3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
449160010
449160050
ACRO449160010EA
6550
CZK
ACRO449160010
ACRO449160050
3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Vzorec:
C₉H₇BrN₂ Bod tání: 144…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00102193 CAS číslo: 13130-79-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 147 °C |
HPLC | ≥96.0 % |