Tisk…
Diethanolamin ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
449060010 449062500
ACRO449060010EA 6260 CZK
ACRO449060010 ACRO449062500
Diethanolamin ACS
Diethanolamin
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14
Bod varu: 268 °C (760 mmHg)
Bod tání: 27…30 °C
Hustota: 1.0955 g/cm³
Bod vzplanutí: 176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002843
CAS číslo: 111-42-2
UN: 3259
ADR: 8 III
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.15 %
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≤1.0 % (Triethanolamine)
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0