Tisk…
(-)-Epigallocatechin gallate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
449010100 449010500
ACRO449010100EA 1990 CZK
ACRO449010100 ACRO449010500
(-)-Epigallocatechin gallate 95%
(-)-Epigallocatechin gallate
Vzorec: C₂₂H₁₈O₁₁
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00075940
CAS číslo: 989-51-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %