Tisk…
Furosemide 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
448970010 448970050
ACRO448970010EA 1450 CZK
ACRO448970010 ACRO448970050
Furosemide 97+%
Furosemide
Vzorec: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
MW: 330,74 g/mol
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010549
CAS číslo: 54-31-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %