Tisk…
Cortisone acetate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
448960050 448960250
ACRO448960050EA 4010 CZK
ACRO448960050 ACRO448960250
Cortisone acetate 98+%
Cortisone acetate
Vzorec: C₂₃H₃₀O₆
Bod tání: 237…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003609
CAS číslo: 50-04-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +207° to +220° (20°C, 589 nm) (c=1, dioxane)