Tisk…
3-Amino-5-chloropyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
448900010 448900050
ACRO448900010EA 5260 CZK
ACRO448900010 ACRO448900050
3-Amino-5-chloropyridine 95%
3-Amino-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 51…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701386
CAS číslo: 22353-34-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥94 %