Tisk…
1,3-Di-tert-butylbenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
448890010 448890050 448890250
ACRO448890010EA 3530 CZK
ACRO448890010 ACRO448890050 ACRO448890250
1,3-Di-tert-butylbenzene 99%
1,3-Di-tert-butylbenzene
Vzorec: C₁₄H₂₂
Bod varu: 106…107 °C (18 mmHg)
Bod tání: 10…11 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008830
CAS číslo: 1014-60-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %