4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
448860010
448860050
ACRO448860010EA
2880
CZK
ACRO448860010
ACRO448860050
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Vzorec:
C₇H₅BrN₂O₄ MW: 261,03 g/mol Bod tání: 86…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07357280 CAS číslo: 95192-64-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 89 °C |
GC | ≥96.0 % |