6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
448850010
448850050
ACRO448850010EA
4010
CZK
ACRO448850010
ACRO448850050
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Vzorec:
C₆H₃ClIN₃ Bod tání: 179…183 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09263258 CAS číslo: 123148-78-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 173 to 180 °C |
HPLC | ≥95.0 % |