Tisk…
3-Amino-4-iodopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
448840010 448840050
ACRO448840010EA 4780 CZK
ACRO448840010 ACRO448840050
3-Amino-4-iodopyridine 98%
3-Amino-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₅IN₂
Bod tání: 65…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971334
CAS číslo: 105752-11-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥97.5 %