Tisk…
5-Methoxyisatin 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxy-1H-indole-2,3-dione, 5-Methoxyindoline-2,3-dione
448830050 448830250 448831000
ACRO448830050EA 1920 CZK
ACRO448830050 ACRO448830250 ACRO448831000
5-Methoxyisatin 97%
5-Methoxyisatin
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Bod tání: 201…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00169023
CAS číslo: 39755-95-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
GC ≥96.0 %