Tisk…
4'-Isobutylacetophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
448820500 448822500
ACRO448820500EA 2090 CZK
ACRO448820500 ACRO448822500
4'-Isobutylacetophenone 97%
4'-Isobutylacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O
Bod varu: 107 °C (2 mmHg)
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00027393
CAS číslo: 38861-78-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %