Tisk…
Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
449710010 449710100 449710500
449710010.EA 905 CZK
449710010. 449710100. 449710500.
Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%
Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Vzorec: C₉H₁₂N₃P
Bod varu: 235 °C (,9 mmHg)
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013828
CAS číslo: 4023-53-4
UN: 3464
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 99 °C
Titration Iodimetric ≥94 %