Tisk…
Di-tert-butyl phosphonate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
449390010 449390050 449390250
ACRO449390010EA 828 CZK
ACRO449390010 ACRO449390050 ACRO449390250
Di-tert-butyl phosphonate 96%
Di-tert-butyl phosphonate
Vzorec: C₈H₁₉O₃P
Bod varu: 66…68 °C (,5 mmHg)
Bod vzplanutí: 163 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00995019
CAS číslo: 13086-84-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %