Tisk…
Diisopropyl methylphosphonate 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
449380050 449380250 449381000
ACRO449380050EA 1310 CZK
ACRO449380050 ACRO449380250 ACRO449381000
Diisopropyl methylphosphonate 90%
Diisopropyl methylphosphonate
Vzorec: C₇H₁₇O₃P
MW: 180.18 g/mol
Bod varu: 50…51 °C (1 mmHg)
Hustota: 0.985 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015022
CAS číslo: 1445-75-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %