Tisk…
2,6-Dimethoxyaniline 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
448790010 448790050
ACRO448790010EA 3290 CZK
ACRO448790010 ACRO448790050
2,6-Dimethoxyaniline 96%
2,6-Dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.18
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053934
CAS číslo: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %