Tisk…
Ethyl azidoacetate 25% in toluene
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
448780050 448780250
ACRO448780050EA 1560 CZK
ACRO448780050 ACRO448780250
Ethyl azidoacetate 25% in toluene
Ethyl azidoacetate
Vzorec: C₄H₇N₃O₂
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190177
CAS číslo: 637-81-0
UN: 1294
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
NMR ≥24 %