Tisk…
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, (3-Chloro-2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
448770010 448772500
ACRO448770010EA 6140 CZK
ACRO448770010 ACRO448772500
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₇BClNO₃
MW: 187,39 g/mol
Bod tání: 140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06798255
CAS číslo: 957060-88-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥94 %