2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
448730010
448730050
ACRO448730010EA
4890
CZK
ACRO448730010
ACRO448730050
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₅H₅BFNO₂ MW: 140,91 g/mol Bod tání: 212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112534 CAS číslo: 401815-98-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...