Tisk…
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
448710010 448710050
ACRO448710010EA 2090 CZK
ACRO448710010 ACRO448710050
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BFNO₂
Bod tání: 362…366 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411549
CAS číslo: 843663-18-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %