Tisk…
Tetrahydroboritan sodný 12% vodný roztok, VenPure™
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
448510025 448511000 448515000
ACRO448510025EA 7030 CZK
ACRO448510025 ACRO448511000 ACRO448515000
Tetrahydroboritan sodný 12% vodný roztok, VenPure™
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Bod varu: 130…135 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,4 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
UN: 3320
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl 38.0 to 42.0 % w/w (NaOH)
Titration with Na2S2O3 11.85 to 12.15 % w/w (NaBH4)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Methanol ≤2000 ppm