Tisk…
Tetrahydroboritan sodný 99%, granule, VenPure™ SF, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
448500025 448500100 448501000 448505000
ACRO448500025EA 27870 CZK
ACRO448500025 ACRO448500100 ACRO448501000 ACRO448505000
Tetrahydroboritan sodný 99%, granule, VenPure™ SF, pure
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Granules
Assay ≥98.5 % (Hydrogen evolution)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) 21 to 500 ppm
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)