Tetrahydroboritan sodný 99%, caplets, VenPure™ AF, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
448490025
448490100
448491000
448495000
ACRO448490025EA
25960
CZK
ACRO448490025
ACRO448490100
ACRO448491000
ACRO448495000
Tetrahydroboritan sodný 99%, caplets, VenPure™ AF, pure
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec:
NaBH₄ Bod tání: 360 °C (rozkl.) Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS číslo: 16940-66-2 UN: 1426 ADR: 4.3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Free flowing caplets |
Titration with Na2S2O3 | ≥98.5 % |
Silicate (as SiO2) | ≤50 ppm |
Magnesium carbonate | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Fines | ≤1.0 % |