Tetrahydroboritan sodný 99%, powder, VenPure™ SF, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
448480025
448480100
448481000
448485000
ACRO448480025EA
27540
CZK
ACRO448480025
ACRO448480100
ACRO448481000
ACRO448485000
Tetrahydroboritan sodný 99%, powder, VenPure™ SF, pure
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec:
NaBH₄ Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS číslo: 16940-66-2 UN: 1426 ADR: 4.3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Fine powder |
Lightness | 91.4 to 100 (lightness scale) |
Titration with Na2S2O3 | ≥98.5 % |
Silicate (as SiO2) | 0.0021 to 0.30 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |