Tisk…
Potassium trimethylsilanolate 2 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: trimethylsiloxypotassium, potassium and trimethyl(oxido)silane, Silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt (1:1)
448461000 448468000
448461000.EA 3040 CZK
448461000. 448468000.
Potassium trimethylsilanolate 2 M in THF, AcroSeal®
Potassium trimethylsilanolate
Vzorec: C₃H₉KOSi
MW: 128.29 g/mol
Hustota: 0.91 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013421
CAS číslo: 10519-96-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to straw yellow Solution
Titration with HClO4 1.9 to 2.2 M