Tisk…
Ammonium molybdate(VI) 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
448540050 448540250 448541000
ACRO448540050EA 4420 CZK
ACRO448540050 ACRO448540250 ACRO448541000
Ammonium molybdate(VI) 99.99% (trace metals basis)
Ammonium molybdate(VI)
Vzorec: H₈MoN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011596
CAS číslo: 13106-76-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) 47.0 to 50.7 %