Tisk…
Silikagel humidity indicator cards cobalt-free
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
448430100 448430250
ACRO448430100EA 1540 CZK
ACRO448430100 ACRO448430250
Silikagel humidity indicator cards cobalt-free
Silikagel
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230
Bod tání: 1710
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 63231-67-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Suitability Passes test