Tisk…
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh for trace metal analysis
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium tungstate, Potassium tungsten oxide
448330050 448330250
ACRO448330050EA 909 CZK
ACRO448330050 ACRO448330250
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh for trace metal analysis
Potassium wolframate
Vzorec: K₂O₄W
MW: 326,03 g/mol
Bod tání: 921 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049668
CAS číslo: 7790-60-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.05 %