N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Aminoethyldiisopropylamine, N,N-Bis(isopropyl)ethane-1,2-diamine
448250250
448251000
ACRO448250250EA
2240
CZK
ACRO448250250
ACRO448251000
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Vzorec:
C₈H₂₀N₂ Bod varu: 170 °C (760 mmHg) Hustota: 0,83 g/cm³ Bod vzplanutí: 54 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015015 CAS číslo: 121-05-1 UN: 2734 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |