Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný, anhydrous 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
448170010 448170050
ACRO448170010EA 1870 CZK
ACRO448170010 ACRO448170050
Dihydrogenfosforečnan sodný, anhydrous 98%, extra pure
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
Bod tání: ~ 650 °C
Hustota: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003527
CAS číslo: 7558-80-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Water ≤2 %
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 4.1 to 4.5
Titration with HClO4 97.5 to 103 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %