Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
448160010 448160050
ACRO448160010EA 1740 CZK
ACRO448160010 ACRO448160050
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 99%, extra pure
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149181
CAS číslo: 10039-32-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Water 57 to 61 %
pH 8.4 to 9.6
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm