Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous 98+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
448140010
448140050
448140250
ACRO448140010EA
1850
CZK
ACRO448140010
ACRO448140050
ACRO448140250
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous 98+%, extra pure
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec:
Na₂HPO₄ Bod tání: 250 °C Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003496 CAS číslo: 7558-79-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Loss on drying | ≤5 % (130°C) |
pH | 8.7 to 9.4 (5 % in water at 25°C) |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % (On dried substance) |
Sodium dihydrogenphosphate | ≤2.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |