Tisk…
Vizmutičnan sodný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
448130250 448131000
ACRO448130250EA 3090 CZK
ACRO448130250 ACRO448131000
Vizmutičnan sodný ACS
Vizmutičnan sodný
Vzorec: BiNaO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003474
CAS číslo: 12232-99-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Solid
Titration with KMnO4 ≥80.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Oxidizing efficiency ≥99.6 %