Tisk…
Difosforečnan štvorsodný dekahydrát 99-103% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
448061000 448060025 448065000
ACRO448061000EA 648 CZK
ACRO448061000 ACRO448060025 ACRO448065000
Difosforečnan štvorsodný dekahydrát 99-103% ACS
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát
Vzorec: Na₄P₂O₇·10H₂O
Bod varu: 93,8 °C (760 mmHg)
Bod tání: 80 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149200
CAS číslo: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
pH 9.5 to 10.5 (5% solution at 25.0°C)
Titration with HCl 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %