Tisk…
Síran vápenatý dihydrát 98% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Plaster of Paris
448031000 448035000
ACRO448031000EA 1520 CZK
ACRO448031000 ACRO448035000
Síran vápenatý dihydrát 98% for biochemistry
Síran vápenatý dihydrát
Vzorec: CaSO₄·2H₂O
MW: 172.17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149625
CAS číslo: 10101-41-4
Merck Index: 13,01711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %