Síran sodný dekahydrát 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
447930025
447935000
ACRO447930025EA
5300
CZK
ACRO447930025
ACRO447935000
Síran sodný dekahydrát 99% for biochemistry
Síran sodný dekahydrát
Vzorec:
Na₂SO₄·10H₂O Bod tání: 884 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149189 CAS číslo: 7727-73-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | 52 % to 57 % |
Solubility | Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.021 |
pH | 5.2 to 9.2 (5 % in water) |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.02 % |
Arsenic (As) | ≤0.0001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.02 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |