Tisk…
Síran sodný, anhydrous 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
447920025 447925000
ACRO447920025EA 8420 CZK
ACRO447920025 ACRO447925000
Síran sodný, anhydrous 99% for biochemistry
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
Bod varu: >1700 °C (760 mmHg)
Bod tání: 884 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003504
CAS číslo: 7757-82-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Acidity/alkalinity Passes test
pH 5.0 to 9.2
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Zinc (Zn) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %