Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(A-taPhos)2PdCl2, PdCl2(Amphos)2, Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II), Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
447890010
447890050
447890010.EA
5560
CZK
447890010.
447890050.
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Vzorec:
C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd MW: 708.08 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09265123 CAS číslo: 887919-35-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to dark yellow to dark orange Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |