Tisk…
Dusičnan draselný 99+% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Nitrate of Potash
447820025 447825000
ACRO447820025EA 9310 CZK
ACRO447820025 ACRO447825000
Dusičnan draselný 99+% for biochemistry
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
Bod varu: 400 °C (760 mmHg)
Bod tání: 334 °C
Hustota: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 4.5 to 8.5
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm