Tisk…
Azid sodný 99+% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447810250 447811000 447815000
ACRO447810250EA 1170 CZK
ACRO447810250 ACRO447811000 ACRO447815000
Azid sodný 99+% for biochemistry
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Bod varu: 300 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,85 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003536
CAS číslo: 26628-22-8
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
UV at 275 nm Cut off
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)