Tisk…
Lead(II) perchlorate trihydrate ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447781000 447785000
ACRO447781000EA 2670 CZK
ACRO447781000 ACRO447785000
Lead(II) perchlorate trihydrate ACS
Lead(II) perchlorate trihydrate
Vzorec: Cl₂O₈Pb·3H₂O
Hustota: 2,6 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149817
CAS číslo: 13453-62-8
UN: 1470
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 97.0 to 102.0 %
pH 3.0 to 5.0 (5% in water, 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %