Tisk…
Bismuth(III) bromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447770250 447771000
ACRO447770250EA 2670 CZK
ACRO447770250 ACRO447771000
Bismuth(III) bromide 97%
Bismuth(III) bromide
Vzorec: BiBr₃
MW: 448.69
Bod varu: 278 °C (11 mmHg)
Bod tání: 218
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014195
CAS číslo: 7787-58-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01299
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %