Benzylalkohol ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
447720010
447720025
447721000
ACRO447720010EA
4710
CZK
ACRO447720010
ACRO447720025
ACRO447721000
Benzylalkohol ACS
Benzylalkohol
Vzorec:
C₆H₅CH₂OH MW: 108.14 Bod varu: 205 °C (760 mmHg) Bod tání: –15 °C Hustota: 1.044 g/cm³ Bod vzplanutí: 96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004599 CAS číslo: 100-51-6 Merck Index: 13,01126 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
GC | ≤0.01 % Benzaldehyde |
Color scale | ≤20 APHA |
Ash | ≤0.005 % |