Octan lithný dihydrát 98% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Acetic acid lithium salt
447710010
447712500
ACRO447710010EA
6260
CZK
ACRO447710010
ACRO447712500
Octan lithný dihydrát 98% analysis_for
Octan lithný dihydrát
Vzorec:
H₃CCOOLi·2H₂O MW: 102.02 Bod tání: 56…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066949 CAS číslo: 6108-17-4 Merck Index: 13,05543 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
pH | 7.5 to 9.5 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |