Tisk…
Chlorid hořečnatý hexahydrát 98+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
447700010 447700050
ACRO447700010EA 1480 CZK
ACRO447700010 ACRO447700050
Chlorid hořečnatý hexahydrát 98+%, extra pure
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
Bod varu: 1412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149781
CAS číslo: 7791-18-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Water 51.0 to 55.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm